Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Minpp1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Minpp1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8249-ye-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16003561
  • 645.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001171588.1
Minpp1 Protein
Research Use Only
Minpp1
Recombinant Protein
Yeast
SLLEPRDPVA SSLSPYFGTK TRYEDVNPVL LSGPEAPWRD PELLEGTCTP VQLVALIRHG TRYPTVKQIR KLRQLHGLLQ ARGSRDGGAS STGSRDLGAA LADWPLWYAD WMDGQLVEKG RQDMRQLALR LASLFPALFS RENYGRLRLI TSSKHRCMDS SAAFLQGLWQ HYHPGLPPPD VADMEFGPPT VNDKLMRFFD HCEKFLTEVE KNATALYHVE AFKTGPEMQN ILKKVAATLQ VPVNDLNADL IQVAFFTCSF DLAIKGVKSP WCDVFDIDDA KVLEYLNDLK QYWKRGYGYT INSRSSCTLF QDIFQHLDKA VEQKQRSQPI SSPVILQFGH AETLLPLLSL MGYFKDKEPL TAYNYKKQMH RKFRSGLIVP YASNLIFVLY HCENAKTPKE QFRVQMLLNE KVLPLAYSQE TVSFYEDLKN HYKDILQSCQ TSEECELARA NSTSDEL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9562
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol