Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Minpp1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Minpp1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8249-ye-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16023561
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_001171588.1
Minpp1 Protein
Research Use Only
Minpp1
Recombinant Protein
Yeast
SLLEPRDPVA SSLSPYFGTK TRYEDVNPVL LSGPEAPWRD PELLEGTCTP VQLVALIRHG TRYPTVKQIR KLRQLHGLLQ ARGSRDGGAS STGSRDLGAA LADWPLWYAD WMDGQLVEKG RQDMRQLALR LASLFPALFS RENYGRLRLI TSSKHRCMDS SAAFLQGLWQ HYHPGLPPPD VADMEFGPPT VNDKLMRFFD HCEKFLTEVE KNATALYHVE AFKTGPEMQN ILKKVAATLQ VPVNDLNADL IQVAFFTCSF DLAIKGVKSP WCDVFDIDDA KVLEYLNDLK QYWKRGYGYT INSRSSCTLF QDIFQHLDKA VEQKQRSQPI SSPVILQFGH AETLLPLLSL MGYFKDKEPL TAYNYKKQMH RKFRSGLIVP YASNLIFVLY HCENAKTPKE QFRVQMLLNE KVLPLAYSQE TVSFYEDLKN HYKDILQSCQ TSEECELARA NSTSDEL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9562
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol