Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MKK6 / MEK6 / MAP2K6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MKK6 / MEK6 / MAP2K6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6338-ba-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16032580
  • 1540.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_002749.2
MKK6 / MEK6 / MAP2K6 Protein
Research Use Only
MAP2K6
Recombinant Protein
Baculovirus
MSQSKGKKRN PGLKIPKEAF EQPQTSSTPP RDLDSKACIS IGNQNFEVKA DDLEPIMELG RGAYGVVEKM RHVPSGQIMA VKRIRATVNS QEQKRLLMDL DISMRTVDCP FTVTFYGALF REGDVWICME LMDTSLDKFY KQVIDKGQTI PEDILGKIAV SIVKALEHLH SKLSVIHRDV KPSNVLINAL GQVKMCDFGI SGYLVDSVAK TIDAGCKPYM APERINPELN QKGYSVKSDI WSLGITMIEL AILRFPYDSW GTPFQQLKQV VEEPSPQLPA DKFSAEFVDF TSQCLKKNSK ERPTYPELMQ HPFFTLHESK GTDVASFVKL ILGD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5608
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol