Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MKK6 / MEK6 / MAP2K6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MKK6 / MEK6 / MAP2K6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6338-ba-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16052580
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_002749.2
MKK6 / MEK6 / MAP2K6 Protein
Research Use Only
MAP2K6
Recombinant Protein
Baculovirus
MSQSKGKKRN PGLKIPKEAF EQPQTSSTPP RDLDSKACIS IGNQNFEVKA DDLEPIMELG RGAYGVVEKM RHVPSGQIMA VKRIRATVNS QEQKRLLMDL DISMRTVDCP FTVTFYGALF REGDVWICME LMDTSLDKFY KQVIDKGQTI PEDILGKIAV SIVKALEHLH SKLSVIHRDV KPSNVLINAL GQVKMCDFGI SGYLVDSVAK TIDAGCKPYM APERINPELN QKGYSVKSDI WSLGITMIEL AILRFPYDSW GTPFQQLKQV VEEPSPQLPA DKFSAEFVDF TSQCLKKNSK ERPTYPELMQ HPFFTLHESK GTDVASFVKL ILGD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5608
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol