missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human MLLT11 Protein

A cDNA sequence encoding the MLLT11 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12701-5ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15901279

  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

MLLT11 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMRDPVSS QYSSFLFWRM PIPELDLSEL EGLGLSDTAT YKVKDSSVGK MIGQATAADQ EKNPEGDGLL EYSTFNFWRA PIASIHSFEL DLL
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
MLLT11 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote