Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MMP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MMP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8564-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16025311
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_002412.1
MMP1 Protein
Research Use Only
MMP1
Recombinant Protein
E. coli
VLTEGNPRWE QTHLTYRIEN YTPDLPRADV DHAIEKAFQL WSNVTPLTFT KVSEGQADIM ISFVRGDHRD NSPFDGPGGN LAHAFQPGPG IGGDAHFDED ERWTNNFREY NLHRVAAHEL GHSLGLSHST DIGALMYPSY TFSGDVQLAQ DDIDGIQAIY GRSQNPVQPI GPQTPKACDS KLTFDAITTI RGEVMFFKDR FYMRTNPFYP EVELNFISVF WPQLPNGLEA AYEFADRDEV RFFKGNKYWA VQGQNVLHGY PKDIYSSFGF PRTVKHIDAA LSEENTGKTY FFVANKYWRY DEYKRSMDPG YPKMIAHDFP GIGHKVDAVF MKDGFFYFFH GTRQYKFDPK TKRILTLQKA NSWFNCRKN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4312
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol