Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MMP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MMP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8564-ec-200ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16055311
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_002412.1
MMP1 Protein
Research Use Only
MMP1
Recombinant Protein
E. coli
VLTEGNPRWE QTHLTYRIEN YTPDLPRADV DHAIEKAFQL WSNVTPLTFT KVSEGQADIM ISFVRGDHRD NSPFDGPGGN LAHAFQPGPG IGGDAHFDED ERWTNNFREY NLHRVAAHEL GHSLGLSHST DIGALMYPSY TFSGDVQLAQ DDIDGIQAIY GRSQNPVQPI GPQTPKACDS KLTFDAITTI RGEVMFFKDR FYMRTNPFYP EVELNFISVF WPQLPNGLEA AYEFADRDEV RFFKGNKYWA VQGQNVLHGY PKDIYSSFGF PRTVKHIDAA LSEENTGKTY FFVANKYWRY DEYKRSMDPG YPKMIAHDFP GIGHKVDAVF MKDGFFYFFH GTRQYKFDPK TKRILTLQKA NSWFNCRKN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4312
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol