Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MOB1B Protein
A cDNA sequence encoding the MOB1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | MOB1B Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15931309
|
enQuireBio™
QP12712-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15921309
|
enQuireBio™
QP12712-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15911309
|
enQuireBio™
QP12712-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
MOB1B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MOB1B protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 30% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSFLFGS RSSKTFKPKK NIPEGSHQYE LLKHAEATLG SGNLRMAVML PEGEDLNEWV AVNTVDFFNQ INMLYGTITD FCTEESCPVM SAGPKYEYHW ADGTNIKKPI KCSAPKYIDY LMTWVQDQLD DETLFPSKIG VPFPKNFMSV AKTILKRLFR VYAHIYHQHF DPVIQLQEEA HLNTSFKHFI FFVQEFNLID RRELAPLQEL IEKLTSKDR | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |