Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MRPL48 Protein
A cDNA sequence encoding the MRPL48 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12731-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15981359
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
MRPL48 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSGEKPIY SVGGILLSIS RPYKTKPTHG IGKYKHLIKA EEPKKKKGKV EVRAINLGTD YEYGVLNIHL TAYDMTLAES YAQYVHNLCN SLSIKVEESY AMPTKTIEVL QLQDQGSKML LDSVLTTHER VVQISGLSAT FAEIFLEIIQ SSLPEGVRLS VKEHTEEDFK GRFKARPELE ELLAKLK
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
MRPL48 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.