Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Muscleblind-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Muscleblind-like protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8222-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16043371
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001300986.1
Muscleblind-like protein 1
Research Use Only
MBNL1
Recombinant Protein
E. coli
MAVSVTPIRD TKWLTLEVCR EFQRGTCSRP DTECKFAHPS KSCQVENGRV IACFDSLKGR CSRENCKYLH PPPHLKTQLE INGRNNLIQQ KNMAMLAQQM QLANAMMPGA PLQPVPMFSV APSLATNASA AAFNPYLGPV SPSLVPAEIL PTAPMLVTGN PGVPVPAAAA AAAQKLMRTD RLEVCREYQR GNCNRGENDC RFAHPADSTM IDTNDNTVTV CMDYIKGRCS REKCKYFHPP AHLQAKIKAA QYQVNQAAAA QAAATAAAMG IPQAVLPPLP KRPALEKTNG ATAVFNTGIF QYQQALANMQ LQQHTAFLPP GSILCMTPAT SVVPMVHGAT PATVSAATTS ATSVPFAATA TANQIPIISA EHLTSHKYVT QM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4154
100 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 5
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol