Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myosin light chain 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myosin light chain 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6401-ec-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16093050
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_000249.1
Myosin light chain 3 Protein
Research Use Only
MYL3
Recombinant Protein
E. coli
APKKPEPKKD DAKAAPKAAP APAPPPEPER PKEVEFDASK IKIEFTPEQI EEFKEAFMLF DRTPKCEMKI TYGQCGDVLR ALGQNPTQAE VLRVLGKPRQ EELNTKMMDF ETFLPMLQHI SKNKDTGTYE DFVEGLRVFD KEGNGTVMGA ELRHVLATLG ERLTEDEVEK LMAGQEDSNG CINYEAFVKH IMSS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
4634
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol