Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NACA Protein
A cDNA sequence encoding the NACA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12782-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901529
  • 181.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NACA Protein
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NACA solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPGEATETVP ATEQELPQPQ AETGSGTESD SDESVPELEE QDSTQATTQQ AQLAAAAEID EEPVSKAKQS RSEKKARKAM SKLGLRQVTG VTRVTIRKSK NILFVITKPD VYKSPASDTY IVFGEAKIED LSQQAQLAAA EKFKVQGEAV SNIQENTQTP TVQEESEEEE VDETGVEVKD IELVMSQANV SRAKAVRALK NNSNDIVNAI MELTM