Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NANP Protein
A cDNA sequence encoding the NANP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12789-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901549
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NANP Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMGLS RVRAVFFDLD NTLIDTAGAS RRGMLEVIKL LQSKYHYKEE AEIICDKVQV KLSKECFHPY NTCITDLRTS HWEEAIQETK GGAANRKLAE ECYFLWKSTR LQHMTLAEDV KAMLTELRKE VRLLLLTNGD RQTQREKIEA CACQSYFDAV VVGGEQREEK PAPSIFYYCC NLLGVQPGDC VMVGDTLETD IQGGLNAGLK ATVWINKNGI VPLKSSPVPH YMVSSVLELP ALLQSIDCKV SMST
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NANP solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% glycerol, 2mM DTT and 100mM NaCl.