Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NCK1 Protein
A cDNA sequence encoding the NCK1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 3420.00 €
Spezifikation
Name | NCK1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15911589
|
enQuireBio™
QP12801-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15901589
|
enQuireBio™
QP12801-25UG |
25 μg |
212.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15991579
|
enQuireBio™
QP12801-1MG |
1 mg |
3420.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NCK1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NCK1 Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 1mM EDTA, 50mM NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAEEVVVVAK FDYVAQQEQE LDIKKNERLW LLDDSKSWWR VRNSMNKTGF VPSNYVERKN SARKASIVKN LKDTLGIGKV KRKPSVPDSA SPADDSFVDP GERLYDLNMP AYVKFNYMAE REDELSLIKG TKVIVMEKCS DGWWRGSYNG QVGWFPSNYV TEEGDSPLGD HVGSLSEKLA AVVNNLNTGQ VLHVVQALYP FSSSNDEELN FEKGDVMDVIEKPENDPEWW KCRKINGMVG LVPKNYVTVM QNNPLTSGLE PSPPQCDYIR PSLTGKFAGN PWYYGKVTRH QAEMALNERG HEGDFLIRDS ESSPNDFSVS LKAQGKNKHF KVQLKETVYC IGQRKFSTME ELVEHYKKAP IFTSEQGEKL YLVKHLS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |