Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NCR3 Protein
A cDNA sequence encoding the NCR3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12804-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901599
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NCR3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MLWVSQPPEI RTLEGSSAFL PCSFNASQGR LAIGSVTWFR DEVVPGKEVR NGTPEFRGRL APLASSRFLH DHQAELHIRD VRGHDASIYV CRVEVLGLGV GTGNGTRLVV EKEHPQLGAG T
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
NCR3 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.