Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDE1 Protein
A cDNA sequence encoding the NDE1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12805-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15911599
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NDE1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEDSGKTFSS EEEEANYWKD LAMTYKQRAE NTQEELREFQ EGSREYEAEL ETQLQQIETR NRDLLSENNR LRMELETIKE KFEVQHSEGY RQISALEDDL AQTKAIKDQL QKYIRELEQA NDDLERAKRA TIMSLEDFEQ RLNQAIERNA FLESELDEKE NLLESVQRLK DEARDLRQEL AVQQKQEKPR TPMPSSVEAE RTDTAVQATG SVPSTPIAHR GPSSSLNTPG SFRRGLDDST GGTPLTPAAR ISALNIVGDL LRKVGALESK LASCRNLVYD QSPNRTGGPA SGRSSKNRDG GERRPSSTSV PLGDKGLDTS CRWLSKSTTR SSSSC
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NDE1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 5mM DTT and 0.2M NaCl.