Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDP Protein
A cDNA sequence encoding the NDP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12808-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901609
  • 181.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NDP Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NDP solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSKTDSSFI MDSDPRRCMR HHYVDSISHP LYKCSSKMVL LARCEGHCSQ ASRSEPLVSF STVLKQPFRS SCHCCRPQTS KLKALRLRCS GGMRLTATYR YILSCHCEEC NS