Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFS2 Protein
A cDNA sequence encoding the NDUFS2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 4720 |
---|---|
Name | NDUFS2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | NDUFS2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15941649
|
enQuireBio™
QP12818-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15931649
|
enQuireBio™
QP12818-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15921649
|
enQuireBio™
QP12818-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
4720 | |
Research Use Only | |
NDUFS2 | |
Human | |
His | |
The NDUFS2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
NDUFS2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSVKNITLN FGPQHPAAHG VLRLVMELSG EMVRKCDPHI GLLHRGTEKL IEYKTYLQAL PYFDRLDYVS MMCNEQAYSL AVEKLLNIRP PPRAQWIRVL FGEITRLLNH IMAVTTHALD LGAMTPFFWL FEEREKMFEF YERVSGARMH AAYIRPGGVH QDLPLGLMDD IYQFSKNFSL RLDELEELLT NNRIWRNRTI DIGVVTAEEA LNYGFSGVML RGSGIQWDLR KTQPYDVYDQ VEFDVPVGSR GDCYDRYLCR VEEMRQSLRI IAQCLNKMPP GEIKVDDAKV SPPKRAEMKT SMESLIHHFK LYTEGYQVPP GATYTAIEAP KGEFGVYLVS DGSSRPYRCK IKAPGFAHLA GLDKMSKGHM LADVVAIIGT QDIVFGEVDR | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |