Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NECTIN3 Protein
A cDNA sequence encoding the NECTIN3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12824-1ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901669
  • 137.00 € / 1 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NECTIN3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
GPIIVEPHVT AVWGKNVSLK CLIEVNETIT QISWEKIHGK SSQTVAVHHP QYGFSVQGEY QGRVLFKNYS LNDATITLHN IGFSDSGKYI CKAVTFPLGN AQSSTTVTVL VEPTVSLIKG PDSLIDGGNE TVAAICIAAT GKPVAHIDWE GDLGEMESTT TSFPNETATI ISQYKLFPTR FARGRRITCV VKHPALEKDI RYSFILDIQY APEVSVTGYD GNWFVGRKGV NLKCNADANP PPFKSVWSRL DGQWPDGLLA SDNTLHFVHP LTFNYSGVYI CKVTNSLGQR SDQKVIYISD PPTTTTLQPT IQWHPSTADI EDLATEPKKL PFPLSTLATI KDDTIATLEH HHHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
NECTIN3 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT.