Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NELFE Protein
A cDNA sequence encoding the NELFE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 7936 |
---|---|
Name | NELFE Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | NELFE |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15941679
|
enQuireBio™
QP12828-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15931679
|
enQuireBio™
QP12828-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15921679
|
enQuireBio™
QP12828-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
7936 | |
Research Use Only | |
NELFE | |
Human | |
His | |
The NELFE solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 5mM DTT. |
NELFE Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLVIPPG LSEEEEALQK KFNKLKKKKK ALLALKKQSS SSTTSQGGVK RSLSEQPVMD TATATEQAKQ LVKSGAISAI KAETKNSGFK RSRTLEGKLK DPEKGPVPTF QPFQRSISAD DDLQESSRRP QRKSLYESFV SSSDRLRELG PDGEEAEGPG AGDGPPRSFD WGYEERSGAH SSASPPRSRS RDRSHERNRD RDRDRERDRD RDRDRDRERD RDRDRDRDRD RERDRDRERD RDRDREGPFR RSDSFPERRA PRKGNTLYVY GEDMTPTLLR GAFSPFGNII DLSMDPPRNC AFVTYEKMES ADQAVAELNG TQVESVQLKV NIARKQPMLD AATGKSVWGS LAVQNSPKGC HRDKRTQIVY SDDVYKENLV DGF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |