Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NGB Protein
A cDNA sequence encoding the NGB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12840-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901719
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NGB Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MERPEPELIR QSWRAVSRSP LEHGTVLFAR LFALEPDLLP LFQYNCRQFS SPEDCLSSPE FLDHIRKVML VIDAAVTNVE DLSSLEEYLA SLGRKHRAVG VKLSSFSTVG ESLLYMLEKC LGPAFTPATR AAWSQLYGAV VQAMSRGWDG E
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
Filtered and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer, 0.1M NaCl, pH 7.2.