missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human NSMCE1 Protein

A cDNA sequence encoding the NSMCE1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12887-20ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15901859

  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NSMCE1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQGSTRR MGVMTDVHRR FLQLLMTHGV LEEWDVKRLQ THCYKVHDRN ATVDKLEDFI NNINSVLESL YIEIKRGVTE DDGRPIYALV NLATTSISKM ATDFAENELD LFRKALELII DSETGFASST NILNLVDQLK GKKMRKKEAE QVLQKFVQNK WLIEKEGEFT LHGRAILEME QYIRETYPDA VKICNICHSL LIQGQSCETC GIRMHLPCVA KYFQSNAEPR CPHCNDYWPH EIPKVFDPEK ERESGVLKSN KKSLRSRQH
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NSMCE1 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote