Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NUBP1 Protein
A cDNA sequence encoding the NUBP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12894-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901879
  • 3595.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 27-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NUBP1 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
NUBP1 protein solution (1 mg/ml) in Phosphate buffered saline (pH 7.4),10% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEEVPHD CPGADSAQAG RGASCQGCPN QRLCASGAGA TPDTAIEEIK EKMKTVKHKI LVLSGKGGVG KSTFSAHLAH GLAEDENTQI ALLDIDICGP SIPKIMGLEG EQVHQSGSGW SPVYVEDNLG VMSVGFLLSS PDDAVIWRGP KKNGMIKQFL RDVDWGEVDY LIVDTPPGTS DEHLSVVRYL ATAHIDGAVI ITTPQEVSLQ DVRKEINFCR KVKLPIIGVV ENMSGFICPK CKKESQIFPP TTGGAELMCQ DLEVPLLGRV PLDPLIGKNC DKGQSFFIDA PDSPATLAYR SIIQRIQEFC NLHQSKEENL ISS