Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NUDT21 Protein
A cDNA sequence encoding the NUDT21 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12904-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901909
  • 3595.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 27-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NUDT21 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NUDT21 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 2mM DTT and 20% glycerol.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSVVPPNRSQ TGWPRGVTQF GNKYIQQTKP LTLERTINLY PLTNYTFGTK EPLYEKDSSV AARFQRMREE FDKIGMRRTV EGVLIVHEHR LPHVLLLQLG TTFFKLPGGE LNPGEDEVEG LKRLMTEILG RQDGVLQDWV IDDCIGNWWR PNFEPPQYPY IPAHITKPKE HKKLFLVQLQ EKALFAVPKN YKLVAAPLFE LYDNAPGYGP IISSLPQLLS RFNFIYN