Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NUDT5 Protein
A cDNA sequence encoding the NUDT5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12907-5ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15911919
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NUDT5 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MESQEPTESS QNGKQYIISE ELISEGKWVK LEKTTYMDPT GKTRTWESVK RTTRKEQTAD GVAVIPVLQR TLHYECIVLV KQFRPPMGGY CIEFPAGLID DGETPEAAAL RELEEETGYK GDIAECSPAV CMDPGLSNCT IHIVTVTING DDAENARPKP KPGDGEFVEV ISLPKNDLLQ RLDALVAEEH LTVDARVYSY ALALKHANAK PFEVPFLKF
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
NUDT5 Human 1 mg/ml solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl and 10% glycerol.