Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Paralemmin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Paralemmin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6465-ec-200ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16073490
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_001035224.1
Paralemmin-1 Protein
Research Use Only
PALM
Recombinant Protein
E. coli
MEVLAAETTS QQERLQAIAE KRKRQAEIEN KRRQLEDERR QLQHLKSKAL RERWLLEGTP SSASEGDEDL RRQMQDDEQK TRLLEDSVSR LEKEIEVLER GDSAPATAKE NAAAPSPVRA PAPSPAKEER KTEVVMNSQQ TPVGTPKDKR VSNTPLRTVD GSPMMKAAMY SVEITVEKDK VTGETRVLSS TTLLPRQPLP LGIKVYEDET KVVHAVDGTA ENGIHPLSSS EVDELIHKAD EVTLSEAGST AGAAETRGAV EGAARTTPSR REITGVQAQP GEATSGPPGI QPGQEPPVTM IFMGYQNVED EAETKKVLGL QDTITAELVV IEDAAEPKEP APPNGSAAEP PTEAASREEN QAGPEATTSD PQDLDMKKHR CKCC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5064
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol