Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PCID2 Protein
A cDNA sequence encoding the PCID2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12975-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15992119
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 31-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PCID2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAYKCQTVIV QSFLRAFQAH KEENWALPVM YAVALDLRVF ANNADQQLVK KGKSKVGDML EKAAELLMSC FRVCASDTRA GIEDSKKWGM LFLVNQLFKI YFKINKLHLC KPLIRAIDSS NLKDDYSTAQ RVTYKYYVGR KAMFDSDFKQ AEEYLSFAFE HCHRSSQKNK RMILIYLLPV KMLLGHMPTV ELLKKYHLMQ FAEVTRAVSE GNLLLLHEAL AKHEAFFIRC GIFLILEKLK IITYRNLFKK VYLLLKTHQL SLDAFLVALK FMQVEDVDID EVQCILANLI YMGHVKGYIS HQHQKLVVSK QNPFPPLSTV C
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PCID2 protein solution (1.0 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.