Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PCNP Protein
A cDNA sequence encoding the PCNP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12978-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902139
  • 120.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PCNP Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PCNP protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMADGKA GDEKPEKSQR AGAAGGPEEE AEKPVKTKTV SSSNGGESSS RSAEKRSAEE EAADLPTKPT KISKFGFAIG SQTTKKASAI SIKLGSSKPK ETVPTLAPKT LSVAAAFNED EDSEPEEMPP EAKMRMKNIG RDTPTSAGPN SFNKGKHGFS DNQKLWERNI KSHLGNVHDQ DN