Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDPN Protein
A cDNA sequence encoding the PDPN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12999-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902199
  • 3595.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 27-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PDPN Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 7.5 and 0.1M NaCl.
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MASTGQPEDD TETTGLEGGV AMPGAEDDVV TPGTSEDRYK SGLTTLVATS VNSVTGIRIE DLPTSESTVH AQEQSPSATA SNVATSHSTE KVDGDTQTTV EKDGLSTVTL