Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PECAM1 Protein
A cDNA sequence encoding the PECAM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 5175 |
---|---|
Name | PECAM1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | PECAM1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15912209
|
enQuireBio™
QP13002-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15992199
|
enQuireBio™
QP13002-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15902209
|
enQuireBio™
QP13002-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
5175 | |
Research Use Only | |
PECAM1 | |
Human | |
His | |
PECAM1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
PECAM1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
QENSFTINSV DMKSLPDWTV QNGKNLTLQC FADVSTTSHV KPQHQMLFYK DDVLFYNISS MKSTESYFIP EVRIYDSGTY KCTVIVNNKE KTTAEYQVLV EGVPSPRVTL DKKEAIQGGI VRVNCSVPEE KAPIHFTIEK LELNEKMVKL KREKNSRDQN FVILEFPVEE QDRVLSFRCQ ARIISGIHMQ TSESTKSELV TVTESFSTPK FHISPTGMIM EGAQLHIKCT IQVTHLAQEF PEIIIQKDKA IVAHNRHGNK AVYSVMAMVE HSGNYTCKVE SSRISKVSSI VVNITELFSK PELESSFTHL DQGERLNLSC SIPGAPPANF TIQKEDTIVS QTQDFTKIAS KSDSGTYICT AGIDKVVKKS NTVQIVVCEM LSQPRISYDA QFEVIKGQTI EVRCESISGT LPISYQLLKT SKVLENSTKN SNDPAVFKDN PTEDVEYQCV ADNCHSHAKM LSEVLRVKVI APVDEVQISI LSSKVVESGE DIVLQCAVNE GSGPITYKFY REKEGKPFYQ MTSNATQAFW TKQKASKEQE GEYYCTAFNR ANHASSVPRS KILTVRVILA PWKKVEHHHH HH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |