Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PEDF Protein
A cDNA sequence encoding the PEDF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13005-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902219
  • 120.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 02-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
5176
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
SERPINF1
Human
Untagged
The filtered (0.4microm) concentrated (0.5 mg/ml) protein solution was lyophilized with 20mM Tris and 20mM NaCl pH 7.5.
PEDF Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
HEK 293
QNPASPPEEG SPDPDSTGAL VEEEDPFFKV PVNKLAAAVS NFGYDLYRVR SSTSPTTNVL LSPLSVATAL SALSLGAEQR TESIIHRALY YDLISSPDIH GTYKELLDTV TAPQKNLKSA SRIVFEKKLR IKSSFVAPLE KSYGTRPRVL TGNPRLDLQE INNWVQAQMK GKLARSTKEI PDEISILLLG VAHFKGQWVT KFDSRKTSLE DFYLDEERTV RVPMMSDPKA VLRYGLDSDL SCKIAQLPLT GSMSIIFFLP LKVTQNLTLI EESLTSEFIH DIDRELKTVQ AVLTVPKLKL SYEGEVTKSL QEMKLQSLFD SPDFSKITGK PIKLTQVEHR AGFEWNEDGA GTTPSPGLQP AHLTFPLDYH LNQPFIFVLR DTDTGALLFI GKILDPRGPA AADYKDDDDK