Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PELI2 Protein
A cDNA sequence encoding the PELI2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13007-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902229
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PELI2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMFSPGQE EHCAPNKEPV KYGELVVLGY NGALPNGDRG RRKSRFALYK RPKANGVKPS TVHVISTPQA SKAISCKGQH SISYTLSRNQ TVVVEYTHDK DTDMFQVGRS TESPIDFVVT DTISGSQNTD EAQITQSTIS RFACRIVCDR NEPYTARIFA AGFDSSKNIF LGEKAAKWKN PDGHMDGLTT NGVLVMHPRG GFTEESQPGV WREISVCGDV YTLRETRSAQ QRGKLVESET NVLQDGSLID LCGATLLWRT ADGLFHTPTQ KHIEALRQEI NAARPQCPVG LNTLAFPSIN RKEVVEEKQP WAYLSCGHVH GYHNWGHRSD TEANERECPM CRTVGPYVPL WLGCEAGFYV DAGPPTHAFT PCGHVCSEKS AKYWSQIPLP HGTHAFHAAC PFCATQLVGE QNCIKLIFQG PID
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PELI2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.