Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PHD finger-like domain-containing protein 5A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PHD finger-like domain-containing protein 5A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6490-ec-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16053670
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_116147.1
PHD finger-like domain-containing protein 5A Protein
Research Use Only
PHF5A
Recombinant Protein
E. coli
MAKHHPDLIF CRKQAGVAIG RLCEKCDGKC VICDSYVRPC TLVRICDECN YGSYQGRCVI CGGPGVSDAY YCKECTIQEK DRDGCPKIVN LGSSKTDLFY ERKKYGFKKR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
84844
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol