Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLK1 / PLK-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PLK1 / PLK-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10044-ba-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902808
  • 555.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_005021.2
PLK1 / PLK-1 Protein
Research Use Only
PLK1
Recombinant Protein
Baculovirus
MSAAVTAGKL ARAPADPGKA GVPGVAAPGA PAAAPPAKEI PEVLVDPRSR RRYVRGRFLG KGGFAKCFEI SDADTKEVFA GKIVPKSLLL KPHQREKMSM EISIHRSLAH QHVVGFHGFF EDNDFVFVVL ELCRRRSLLE LHKRRKALTE PEARYYLRQI VLGCQYLHRN RVIHRDLKLG NLFLNEDLEV KIGDFGLATK VEYDGERKKT LCGTPNYIAP EVLSKKGHSF EVDVWSIGCI MYTLLVGKPP FETSCLKETY LRIKKNEYSI PKHINPVAAS LIQKMLQTDP TARPTINELL NDEFFTSGYI PARLPITCLT IPPRFSIAPS SLDPSNRKPL TVLNKGLENP LPERPREKEE PVVRETGEVV DCHLSDMLQQ LHSVNASKPS ERGLVRQEEA EDPACIPIFW VSKWVDYSDK YGLGYQLCDN SVGVLFNDST RLILYNDGDS LQYIERDGTE SYLTVSSHPN SLMKKITLLK YFRNYMSEHL LKAGANITPR EGDELARLPY LRTWFRTRSA IILHLSNGSV QINFFQDHTK LILCPLMAAV TYIDEKRDFR TYRLSLLEEY GCCKELASRL RYARTMVDKL LSSRSASNRL KAS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5347
20 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol