Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POLR2C Protein
A cDNA sequence encoding the POLR2C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13096-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15912499
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
POLR2C Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPYANQP TVRITELTDE NVKFIIENTD LAVANSIRRV FIAEVPIIAI DWVQIDANSS VLHDEFIAHR LGLIPLISDD IVDKLQYSRD CTCEEFCPEC SVEFTLDVRC NEDQTRHVTS RDLISNSPRV IPVTSRNRDN DPNDYVEQDD ILIVKLRKGQ ELRLRAYAKK GFGKEHAKWN PTAGVAFEYD PDNALRHTVY PKPEEWPKSE YSELDEDESQ APYDPNGKPE RFYYNVESCG SLRPETIVLS ALSGLKKKLS DLQTQLSHEI QSDVLTIN
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
POLR2C protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol 1mM DTT and 0.1M NaCl.