Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POLR2F Protein
A cDNA sequence encoding the POLR2F was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13099-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902509
  • 120.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
POLR2F Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The POLR2F solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSDNEDN FDGDDFDDVE EDEGLDDLEN AEEEGQENVE ILPSGERPQA NQKRITTPYM TKYERARVLG TRALQIAMCA PVMVELEGET DPLLIAMKEL KARKIPIIIR RYLPDGSYED WGVDELIITD