Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PON2 Protein
A cDNA sequence encoding the PON2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13110-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15912539
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PON2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGRLVAVGLLGIALALLGERLLALRNRLKASREVESVDLPHCHLIKGIEAGSEDID ILPNGLAFFSVGLKFPGLHSFAPDKPGGILMMDLKEEKPRARELRISRGFDLASFNP HGISTFIDNDDTVYLFVVNHPEFKNTVEIFKFEEAENSLLHLKTVKHELLPSVNDIT AVGPAHFYATNDHYFSDPFLKYLETYLNLHWANVVYYSPNEVKVVAEGFDSAN GINISPDDKYIYVADILAHEIHVLEKHTNMNLTQLKVLELDTLVDNLSIDPSSGDIW VGCHPNGQKLFVYDPNNPPSSEVLRIQNILSEKPTVTTVYANNGSVLQGSSVASVY DGKLLIGTLYHRALYCELZ
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. Single band on Western Blot.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PON2 is supplied in PBS and 50% glycerol.