Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PON2 Protein
A cDNA sequence encoding the PON2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13110-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922539
  • 7270.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 23-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PON2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGRLVAVGLLGIALALLGERLLALRNRLKASREVESVDLPHCHLIKGIEAGSEDID ILPNGLAFFSVGLKFPGLHSFAPDKPGGILMMDLKEEKPRARELRISRGFDLASFNP HGISTFIDNDDTVYLFVVNHPEFKNTVEIFKFEEAENSLLHLKTVKHELLPSVNDIT AVGPAHFYATNDHYFSDPFLKYLETYLNLHWANVVYYSPNEVKVVAEGFDSAN GINISPDDKYIYVADILAHEIHVLEKHTNMNLTQLKVLELDTLVDNLSIDPSSGDIW VGCHPNGQKLFVYDPNNPPSSEVLRIQNILSEKPTVTTVYANNGSVLQGSSVASVY DGKLLIGTLYHRALYCELZ
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. Single band on Western Blot.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PON2 is supplied in PBS and 50% glycerol.