Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPA1 Protein
A cDNA sequence encoding the PPA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13113-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15912549
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PPA1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSGFST EERAAPFSLE YRVFLKNEKG QYISPFHDIP IYADKDVFHM VVEVPRWSNA KMEIATKDPL NPIKQDVKKG KLRYVANLFP YKGYIWNYGA IPQTWEDPGH NDKHTGCCGD NDPIDVCEIG SKVCARGEII GVKVLGILAM IDEGETDWKV IAINVDDPDA ANYNDINDVK RLKPGYLEAT VDWFRRYKVP DGKPENEFAF NAEFKDKDFA IDIIKSTHDH WKALVTKKTN GKGISCMNTT LSESPFKCDP DAARAIVDAL PPPCESACTV PTDVDKWFHH QKN
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PPA1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 2mM DTT and 20% glycerol.