missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPCS Protein
A cDNA sequence encoding the PPCS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | PPCS Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15912559
|
enQuireBio™
QP13116-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15902559
|
enQuireBio™
QP13116-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15992549
|
enQuireBio™
QP13116-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
PPCS Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PPCS protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAEMDPVAEF PQPPGAARWA EVMARFAARL GAQGRRVVLV TSGGTKVPLE ARPVRFLDNF SSGRRGATSA EAFLAAGYGV LFLYRARSAF PYAHRFPPQT WLSALRPSGP ALSGLLSLEA EENALPGFAE ALRSYQEAAA AGTFLAVEFT TLADYLHLLQ AAAQALNPLG PSAMFYLAAA VSDFYVPVSE MPEHKIQSSG GPLQITMKMV PKLLSPLVKD WAPKAFIISF KLETDPAIVI NRARKALEIY QHQVVVANIL ESRQSFVFIV TKDSETKLLL SEEEIEKGVE IEEKIVDNLQ SRHTAFIGDR N | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |