Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPIL2 Protein
A cDNA sequence encoding the PPIL2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10832-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925308
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
23759
2 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity is > 290 nmoles/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1umole of suc-AAFP-pNA per minute at 25C in Tris-Hcl pH8.0 using chymotrypsin.
Human
His
The PPIL2 solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl and 20% glycerol.
PPIL2 Protein
Research Use Only
PPIL2
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGKRQHQKDK MYITCAEYTH FYGGKKPDLP QTNFRRLPFD HCSLSLQPFV YPVCTPDGIV FDLLNIVPWL KKYGTNPSNG EKLDGRSLIK LNFSKNSEGK YHCPVLFTVF TNNTHIVAVR TTGNVYAYEA VEQLNIKAKN FRDLLTDEPF SRQDIITLQD PTNLDKFNVS NFYHVKNNMK IIDPDEEKAK QDPSYYLKNT NAETRETLQE YKEFKGDEI LAATMKAPEK KKVDKLNAAH YSTGKVSASF TSTAMVPETT EAAAIDEDV LRYQFVKKKG YVRLHTNKGD LNLELHCDLT PKTCENFIRL CKKHYYDGTI FHRSIRNFVI QGGDPTGTGT GGESYWGKPF KDEFRPNLSH TGRGILSMAN SGPNSNRSQF FITFRSCAYL DKKHTIFGRV VGGFDVLTAM ENVESDPKTD RPKEEIRIDA TTVFVDPYEE ADAQIAQERK TQLKVAPETK VKSSQPQAGS QGPQTFRQGV GKYINPAATE QQRKSPQPVP LSPCPRRSPV GVLGTSAPGS SRLPDDH
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.