Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRAP1 Protein
A cDNA sequence encoding the PRAP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13133-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902609
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PRAP1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHASVPAPKVPIKM QVKHWPSEQD PEKAWGARVV EPPEKDDQLV VLFPVQKPKL LTTEEKPRGQ GRGPILPGTK AWMETEDTLG HVLSPEPDHD SLYHPPPEED QGEERPRLWV MPNHQVLLGP EEDQDHIYHP Q
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PRAP1 filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl, pH 7.4.