Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRKRA Protein
A cDNA sequence encoding the PRKRA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | PRKRA Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15922649
|
enQuireBio™
QP13146-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15902649
|
enQuireBio™
QP13146-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15912649
|
enQuireBio™
QP13146-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
PRKRA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PRKRA solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol, 2mM DTT and 1mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSQSRHR AEAPPLERED SGTFSLGKMI TAKPGKTPIQ VLHEYGMKTK NIPVYECERS DVQIHVPTFT FRVTVGDITC TGEGTSKKLA KHRAAEAAIN ILKANASICF AVPDPLMPDP SKQPKNQLNP IGSLQELAIH HGWRLPEYTL SQEGGPAHKR EYTTICRLES FMETGKGASK KQAKRNAAEK FLAKFSNISP ENHISLTNVV GHSLGCTWHS LRNSPGEKIN LLKRSLLSIP NTDYIQLLSE IAKEQGFNIT YLDIDELSAN GQYQCLAELS TSPITVCHGS GISCGNAQSD AAHNALQYLK IIAERK | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |