Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Proteasome subunit beta type-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Proteasome subunit beta type-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8365-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16074241
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_002784.1
Proteasome subunit beta type-1 Protein
Research Use Only
PSMB1
Recombinant Protein
E. coli
RFSPYVFNGG TILAIAGEDF AIVASDTRLS EGFSIHTRDS PKCYKLTDKT VIGCSGFHGD CLTLTKIIEA RLKMYKHSNN KAMTTGAIAA MLSTILYSRR FFPYYVYNII GGLDEEGKGA VYSFDPVGSY QRDSFKAGGS ASAMLQPLLD NQVGFKNMQN VEHVPLSLDR AMRLVKDVFI SAAERDVYTG DALRICIVTK EGIREETVSL RKD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5689
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol