Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein FAM46C Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein FAM46C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7730-ec-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16030481
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_060179.2
Protein FAM46C Protein
Research Use Only
FAM46C
Recombinant Protein
E. coli
MAEESSCTRD CMSFSVLNWD QVSRLHEVLT EVVPIHGRGN FPTLEITLKD IVQTVRSRLE EAGIKVHDVR LNGSAAGHVL VKDNGLGCKD LDLIFHVALP TEAEFQLVRD VVLCSLLNFL PEGVNKLKIS PVTLKEAYVQ KLVKVCTDTD RWSLISLSNK NGKNVELKFV DSIRRQFEFS VDSFQIILDS LLFFYDCSNN PISEHFHPTV IGESMYGDFE EAFDHLQNRL IATKNPEEIR GGGLLKYSNL LVRDFRPTDQ EEIKTLERYM CSRFFIDFPD ILEQQRKLET YLQNHFAEEE RSKYDYLMIL RRVVNESTVC LMGHERRQTL NLISLLALRV LAEQNIIPSA TNVTCYYQPA PYVSDGNFSN YYVAHPPVTY SQPYPTWLPC N
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
54855
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol