Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein-methionine sulfoxide oxidase MICAL2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein-methionine sulfoxide oxidase MICAL2, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00 € - 2155.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001269592.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 9645 |
Name | Protein-methionine sulfoxide oxidase MICAL2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16037981
|
enQuireBio™
QP9273-YE-100UG |
100 μg |
645.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16087981
|
enQuireBio™
QP9273-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16047981
|
enQuireBio™
QP9273-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16067981
|
enQuireBio™
QP9273-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16077981
|
enQuireBio™
QP9273-YE-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16057981
|
enQuireBio™
QP9273-YE-1MG |
1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001269592.1 | |
Protein-methionine sulfoxide oxidase MICAL2 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9645 | |
Research Use Only | |
MICAL2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MGENEDEKQA QAGQVFENFV QASTCKGTLQ AFNILTRHLD LDPLDHRNFY SKLKSKVTTW KAKALWYKLD KRGSHKEYKR GKSCTNTKCL IVGGGPCGLR TAIELAYLGA KVVVVEKRDS FSRNNVLHLW PFTIHDLRGL GAKKFYGKFC AGSIDHISIR QLQLILFKVA LMLGVEIHVN VEFVKVLEPP EDQENQKIGW RAEFLPTDHS LSEFEFDVII GADGRRNTLE GFRRKEFRGK LAIAITANFI NRNSTAEAKV EEISGVAFIF NQKFFQDLKE ETGIDLENIV YYKDCTHYFV MTAKKQSLLD KGVIINDYID TEMLLCAENV NQDNLLSYAR EAADFATNYQ LPSLDFAMNH YGQPDVAMFD FTCMYASENA ALVRERQAHQ LLVALVGDSL LEPFWPMGTG CARGFLAAFD TAWMVKSWNQ GTPPLELLAE RESLYRLLPQ TTPENINKNF EQYTLDPGTR YPNLNSHCVR PHQVKHLYIT KELEH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |