Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRPS2 Protein
A cDNA sequence encoding the PRPS2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13170-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15932719
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PRPS2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPNIVLF SGSSHQDLSQ RVADRLGLEL GKVVTKKFSN QETSVEIGES VRGEDVYIIQ SGCGEINDNL MELLIMINAC KIASSSRVTA VIPCFPYARQ DKKDKVGESR APISAKLVAN MLSVAGADHI ITMDLHASQI QGFFDIPVDN LYAEPAVLQW IRENIAEWKN CIIVSPDAGG AKRVTSIADR LNVEFALIHK ERKKANEVDR MVLVGDVKDR VAILVDDMAD TCGTICHAAD KLLSAGATKV YAILTHGIFS GPAISRINNA AFEAVVVTNT IPQEDKMKHC TKIQVIDISM ILAEAIRRTH NGESVSYLFS HVPL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PRPS2 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT.