Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRSS7 Protein
A cDNA sequence encoding the PRSS7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | PRSS7 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15922739
|
enQuireBio™
QP13176-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15912739
|
enQuireBio™
QP13176-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15902739
|
enQuireBio™
QP13176-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
PRSS7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The PRSS7 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAIVGGSNAK EGAWPWVVGL YYGGRLLCGA SLVSSDWLVS AAHCVYGRNL EPSKWTAILG LHMKSNLTSP QTVPRLIDEI VINPHYNRRR KDNDIAMMHL EFKVNYTDYI QPICLPEENQ VFPPGRNCSI AGWGTVVYQG TTANILQEAD VPLLSNERCQ QQMPEYNITE NMICAGYEEG GIDSCQGDSG GPLMCQENNR WFLAGVTSFG YKCALPNRPG VYARVSRFTE WIQSFLH | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |