Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSMA2 Protein
A cDNA sequence encoding the PSMA2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13181-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922759
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PSMA2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAERGYSFSL TTFSPSGKLV QIEYALAAVA GGAPSVGIKA ANGVVLATEK KQKSILYDER SVHKVEPITK HIGLVYSGMG PDYRVLVHRA RKLAQQYYLV YQEPIPTAQL VQRVASVMQE YTQSGGVRPF GVSLLICGWN EGRPYLFQSD PSGAYFAWKA TAMGKNYVNG KTFLEKRYNE DLELEDAIHT AILTLKESFE GQMTEDNIEV GICNEAGFRR LTPTEVKDYL AAIA
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PSMA2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 30% glycerol, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 0.1mM PMSF.