Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSMB8 Protein
A cDNA sequence encoding the PSMB8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13190-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902789
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PSMB8 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMTTTLA FKFQHGVIAA VDSRASAGSY ISALRVNKVI EINPYLLGTM SGCAADCQYW ERLLAKECRL YYLRNGERIS VSAASKLLSN MMCQYRGMGL SMGSMICGWD KKGPGLYYVD EHGTRLSGNM FSTGSGNTYA YGVMDSGYRP NLSPEEAYDL GRRAIAYATH RDSYSGGVVN MYHMKEDGWV KVESTDVSDL LHQYREANQ
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PSMB8 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.